missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methylthiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30464838
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464838 100 mg
30479163 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464838 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM330300100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4165-32-6
Molekylær formel C5H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 147.2
Synonym 2-Methyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid
IUPAC navn 2-methyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
SMIL CC1NC(CS1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methylthiazolidine-4-carboxylic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2S/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,7,8)
Formel vægt 147.0354
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.