Få mere at vide
2-Methylthiazol-4-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylthiazol-4-amine |
| CAS | 103392-01-4 |
| Molekylær formel | C4 H6 N2 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Methyl-1,3-thiazol-4-amine, 4-Amino-2-methylthiazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-6-4(5)2-7-3/h2H,5H2,1H3 |
| SMIL | Cc1nc(N)cs1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-1,3-thiazol-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.169 |
| Formel vægt | 114.025 |