Få mere at vide
2-Methyltetrahydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30475104
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30475104 100 g
1 options
Artikelnummer. 30475104 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM330185100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyltetrahydrofuran
CAS 96-47-9
Molekylær formel C5H10O
Mængde 100 g
Synonym (±)-2-Methyltetrahydrofuran, MTHF, NSC 2115, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosylvan, 2-Me-THF
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
SMIL CC1CCCO1
IUPAC navn 2-methyloxolan
Molekylvægt (g/mol) 86.13
Formel vægt 86.0732