Få mere at vide
2-Methyltetrahydrofuran, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyltetrahydrofuran |
| Smeltepunkt | -136°C |
| CAS | 96-47-9 |
| Tæthed | 0.86 g/mL at 25°C |
| Mængde | 250 mL |
| MDL nummer | MFCD00005367 |
| Synonym | 2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan, 2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan |
| Kogepunkt | 78°C to 80°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.13 |
| Grad | Research |