Få mere at vide
2-Methyltetrahydrofuran, ReagentPlus™ 99,5 ≥%, Solstice
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyltetrahydrofuran |
| Smeltepunkt | <-20 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0,86 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 4 L |
| Flammepunkt | −10 °C (14 °F) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | n20/D 1.406 (bogstaveligt) |
| FN nummer | UN2536 |
| Beilstein | 102448 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Methyltetrahydrofuran
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.