Få mere at vide
2-Methyltetrahydrofuran, ReagentPlus™ 99,5 ≥%, Solstice
Artikelnummer. 15631490 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
20 L
4 x 4 L
Emballage:
Glasflaske
Rustfri ståldåse
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
20 L
4 L
500ml
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15631490 4 x 4 L Glasflaske Pakke med 4
15601490 100 mL Glasflaske 100ml
15641490 500 mL Glasflaske 500ml
15611490 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15698310 4 L Glasflaske 4 L
15621490 20 L Rustfri ståldåse 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15631490 Leverandør Fluka Leverandørnr. 1558104X4L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9965.00 DKK
    8031.82 DKK / Pakke med 4
    Spare 1933.18 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Reagenskvalitet, indeholder 150-400 ppm BHT som stabilisator, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-47-9
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.134
MDL nummer MFCD00005367
InChI nøgle JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC navn 2-methyloxolan
SMIL CC1CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyltetrahydrofuran
Smeltepunkt <-20 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,86 g/ml ved 25 °C
Mængde 4 x 4 L
Flammepunkt −10 °C (14 °F)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks n20/D 1.406 (bogstaveligt)
FN nummer UN2536
Beilstein 102448
Kogepunkt 78 °C til 80 °C
Formel vægt 86,13 g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ReagentPlus
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.