Få mere at vide
2-Methyltetrahydrofuran, ReagentPlus™ 99,5 ≥%, Solstice
Product Code. 15611490 Shop All Solstice Research Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
20 L
4 x 4 L
Emballage:
Glasflaske
Rustfri ståldåse
Unit Size:
100ml
2.5 L
20 L
4 L
500ml
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
15611490 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15601490 100 mL Glasflaske 100ml
15641490 500 mL Glasflaske 500ml
15698310 4 L Glasflaske 4 L
15631490 4 x 4 L Glasflaske Pakke med 4
15621490 20 L Rustfri ståldåse 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15611490 Supplier Fluka Supplier No. 1558102.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00 DKK
    1480.57 DKK / 2.5 L
    Spare 359.43 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Reagenskvalitet, indeholder 150-400 ppm BHT som stabilisator, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-47-9
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.134
MDL nummer MFCD00005367
InChI nøgle JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC navn 2-methyloxolan
SMIL CC1CCCO1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Methyltetrahydrofuran
Smeltepunkt <-20 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,86 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −10 °C (14 °F)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks n20/D 1.406 (bogstaveligt)
FN nummer UN2536
Beilstein 102448
Kogepunkt 78 °C til 80 °C
Formel vægt 86,13 g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ReagentPlus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.