Få mere at vide
2-Methyltetrahydrofuran, for Grignard-reaktionen, anhydr, stabiliseret
Artikelnummer. 11340886 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11340886 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10452785 250 mL Glasflaske 250ml
10228713 1 L Glasflaske -
11632699 10 L Metal tromme 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11340886 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392380025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3200.00 DKK
    2792.65 DKK / 2.5 L
    Spare 407.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
2-Methyltetrahydrofuran, til Grignard-reaktionen, anhydr, stabiliseret, Mængde: 2,5 l, emballage: Glasflaske, kogepunkt: 78,0 grader. C til 80,0 grader. C, CAS: 96-47-9, Farveløs, Kvalitet: For Grignard-reaktionen, smeltepunkt: -136,0 grader. C, Molekylformel: C5H10O | CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-47-9
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
InChI nøgle JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC navn 2-methyloxolan
SMIL CC1CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyltetrahydrofuran
Smeltepunkt -136,0 °C
Navn note Stabiliseret; For Grignards reaktion
Farve Farveløs
Tæthed 0.8600g/mL
Mængde 2.5 L
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4046 til 1,4066
Specifik vægtfylde 0.86
Viskositet 4 mPa (25 °C)
Merck Index 15,6198
Kogepunkt 78,0 °C til 80,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 150 g/l (25 °C)
Formel vægt 86.13
Procent renhed ≥99.0%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.