Få mere at vide
2-Methyltetrahydrofuran, 99%, stab. with ca 150-400ppm BHT
Artikelnummer. 11331877
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
Artikelnummer. 11331877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07356.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86.134 g/mol
2-Methyltetrahydrofuran fungerer som et opløsningsmiddel i organisk syntese. Det betragtes som en erstatning for terahydrofuran på grund af dets højere reaktionstemperatur og nemme adskillelse efter reaktion. Det er også nyttigt i elektrolytformuleringen til sekundære lithiumelektroder og som en komponent i alternative brændstoffer. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel til spektroskopiske undersøgelser ved -196 0 C. Det fungerer også som opløsningsmiddel for Grignard-reagens i organometalliske reaktioner. Ud over dette spiller det en vigtig rolle som motorbrændstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyltetrahydrofuran fungerer som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det betragtes som en erstatning for terahydrofuran på grund af dets højere reaktionstemperatur og nemme adskillelse efter reaktion. Det er også nyttigt i elektrolytformuleringen til sekundære lithiumelektroder og som en komponent i alternative brændstoffer. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel til spektroskopiske undersøgelser ved -196 0 C. Det fungerer også som opløsningsmiddel for Grignard-reagens i organometalliske reaktioner. Ud over dette spiller det en vigtig rolle som motorbrændstof.
Opløselighed Blandbar med vand og de fleste organiske opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-47-9
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.134
MDL nummer MFCD00005367
InChI nøgle JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC navn 2-methyloxolan
SMIL CC1CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyltetrahydrofuran
Smeltepunkt -136°C
Navn note stabilized with ≈150 to 400ppm BHT
Tæthed 0.856
Kogepunkt 80°C to 82°C
Mængde 500 mL
Brydningsindeks 1.406
FN nummer UN2536
Beilstein 102448
Opløselighedsinformation Miscible with water and most organic solvents.
Formel vægt 86.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Methyltetrahydrofuran