Få mere at vide
2-Methyltetrahydrofuran, 99+%, rent, stabiliseret
Artikelnummer. 10387820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Ståltrommel
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10387820 100 g Glasflaske -
10082050 500 g Glasflaske 500g
10713324 1 kg Glasflaske 1kg
10328493 2.5 kg Ståltrommel 2.5kg
11381112 10 kg Metal tromme 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10387820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168361000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-47-9
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
InChI nøgle JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC navn 2-methyloxolan
SMIL CC1CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyltetrahydrofuran
Smeltepunkt -136.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8600g/mL
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4046 to 1.4066
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Specifik vægtfylde 0.86
Viskositet 4 mPa.s (25°C)
Beilstein 17,12
Merck Index 15,6198
Kogepunkt 78.0°C to 80.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 150g/l (25°C)
Formel vægt 86.13
Procent renhed 99+%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.