Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyltetrahydrofuran |
| Smeltepunkt | -136,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8600g/mL |
| Mængde | 2.5 kg |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Ståltrommel |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,4046 til 1,4066 |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Methyltetrahydrofuran
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.