Få mere at vide
2-Methyltetrahydrofuran, 99+%, Extra Dry, uden stabilisatorer, AcroSeal™
Artikelnummer. 10676314 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676314 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
10550394 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10676314 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397200010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00 DKK
    1624.65 DKK / 1 L
    Spare 345.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-47-9
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00005367
InChI nøgle JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC navn 2-methyloxolan
SMIL CC1CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyltetrahydrofuran
Smeltepunkt -136,0 °C
Navn note Stabilisatorfri, ekstra tør
CAS min % 99.0
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8600g/mL
Mængde 1 L
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4046 til 1,4066
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Specifik vægtfylde 0.86
Viskositet 4 mPa (25 °C)
Merck Index 15, 6198
Kogepunkt 78,0 °C til 80,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 150 g/l (25 °C)
Formel vægt 86.13
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra tør