Få mere at vide
2-methyltetrahydrofuran, 99+%, ekstra tørt over molekylær sigte, stabiliseret, AcroSeal™
Artikelnummer. 10741354 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
10741354 1 L
10104243 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10741354 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 DKK
    1873.16 DKK / 1 L
    Spare 166.84 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-47-9
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00005367
InChI nøgle JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC navn 2-methyloxolan
SMIL CC1CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyltetrahydrofuran
Smeltepunkt -136,0 °C
Navn note Over molekylære sigter, stabiliseret
CAS min % 99.0
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8600g/mL
Mængde 1 L
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4046 til 1,4066
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Specifik vægtfylde 0.86
Viskositet 4 mPa (25 °C)
Merck Index 15, 6198
Kogepunkt 78,0 °C til 80,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 150 g/l (25 °C)
Formel vægt 86.13
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra tør over molekylsigte
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.