Få mere at vide
2-methyltetrahydrofuran-3-thiol, 97%, blandede isomerer, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095773 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10095773 25 g Glasflaske 25g
10747592 1 g Glasflaske 1g
10653342 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10095773 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 332700250
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57124-87-5
Molekylær formel C5H10OS
Molekylvægt (g/mol) 118.2
MDL nummer MFCD01632596
InChI nøgle DBPHPBLAKVZXOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-tetrahydrofuranthiol, 2-methyltetrahydrofuran-3-thiol, tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 3-furanthiol, tetrahydro-2-methyl, 2-methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, pentitol, 1,4-anhydro-2,5-dideoxy-3-thio, 3-mercapto-2-methyltetrahydrofuran, pubchem9972, ksc201q4p, 2-methyl-3-tetrahydrofuran thiol
PubChem CID 62128
IUPAC navn 2-methyloxolan-3-thiol
SMIL CC1C(CCO1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol
Navn note Blanding af isomerer
CAS min % 96.0
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0400g/mL
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4730 til 1,4910
Analyseprocentområde 97%
Specifik vægtfylde 1.04
Kogepunkt 160,0 °C til 180,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 118.2
Procent renhed 97%