Få mere at vide
2-Methyltetrahydrofuran-3-one, 98+%
Artikelnummer. 11439926
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439926 5 g 5g
11449926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20890.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3188-00-9 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3188-00-9
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.117
MDL nummer MFCD00010423
InChI nøgle FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran-3-one, 2-methyl tetrahydro-3-furanone, 2-methyltetrahydro-3-furanone, 3 2h-furanone, dihydro-2-methyl, dihydro-2-methyl-3 2h-furanone, coffee furanone, dihydro-2-methyl-3-furanone, tetrahydro-2-methylfuran-3-one, 2-methyl-3-oxotetrahydrofuran, 2-methyl-3-ketotetrahydrofuran
PubChem CID 18522
IUPAC navn 2-methyloxolan-3-on
SMIL CC1C(=O)CCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Tæthed 1.034
Mængde 5 g
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.429
FN nummer UN1224
Beilstein 1341334
Kogepunkt 138°C to 139°C
Formel vægt 100.12
Procent renhed ≥98%