Få mere at vide
2-methyltetrahydrofuran-3-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10707115
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10707115 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10482634 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707115 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01113DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3188-00-9
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.117
MDL nummer MFCD00010423
InChI nøgle FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran-3-one, 2-methyl tetrahydro-3-furanone, 2-methyltetrahydro-3-furanone, 3 2h-furanone, dihydro-2-methyl, dihydro-2-methyl-3 2h-furanone, coffee furanone, dihydro-2-methyl-3-furanone, tetrahydro-2-methylfuran-3-one, 2-methyl-3-oxotetrahydrofuran, 2-methyl-3-ketotetrahydrofuran
PubChem CID 18522
IUPAC navn 2-methyloxolan-3-on
SMIL CC1C(=O)CCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
CAS min % 97.0
Tæthed 1.045g/mL
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Formel vægt 100.12
Procent renhed 97%