missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methylsulfonylpyrimidine-5-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30471737
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471737 100 mg
30470551 1 g
30466048 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471737 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM202901100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 914208-17-6
Molekylær formel C6 H6 N2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 202.188
Synonym 2-(Methylsulfonyl)-5-pyrimidinecarboxylic Acid, 2-Methanesulfonyl-pyrimidine-5-carboxylic Acid, 2-Methanesulfonylpyrimidine-5-carboxylic Acid
IUPAC navn 2-methylsulfonylpyrimidine-5-carboxylic acid
SMIL CS(=O)(=O)c1ncc(cn1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methylsulfonylpyrimidine-5-carboxylic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O4S/c1-13(11,12)6-7-2-4(3-8-6)5(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Formel vægt 202.005
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.