Få mere at vide
2-(Methylsulfonyl) Phenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30137837
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137837 100 mg
30137109 1 g
30009109 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137837 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM326625100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23503-68-6
Molekylær formel C13 H11 N O2 S2
Molekylvægt (g/mol) 277.36
Synonym 10H-Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)-, Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)- (6CI,8CI)
IUPAC navn 2-methylsulfonyl-10H-fenothiazin
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H11NO2S2/c1-18(15,16)9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)17-13/h2-8,14H,1H3
Formel vægt 277.0231