Få mere at vide
2-(Methylsulfonyl)phenothiazine 5,5-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Methylsulfonyl)phenothiazine 5,5-Dioxide |
| CAS | 1391051-98-1 |
| Molekylær formel | C13H11NO4S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, 2-Methylsulfonyl-5,5-dioxophenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO4S2/c1-19(15,16)9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)20(13,17)18/h2-8,14H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1ccc2c(Nc3ccccc3S2(=O)=O)c1 |
| IUPAC navn | 2-methylsulfonyl-10H-phenothiazine 5,5-dioxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.36 |
| Formel vægt | 309.0129 |