Få mere at vide
2-(Methylsulfonyl)ethylamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30476634
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30476634 1 g
1 options
Artikelnummer. 30476634 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3391081G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylsulfonyl)ethylamine Hydrochloride
CAS 104458-24-4
Molekylær formel C3H9NO2S . HCl
Mængde 1 g
Synonym 2-(Methylsulfonyl)-ethanamine Hydrochloride (9CI), 2-(Methylsulfonyl)ethan-1-amine Hydrochloride, 2-(Methylsulfonyl)ethanamine Monohydrochloride, 2-Aminoethyl Methyl Sulfone Hydrochloride, 2-Mesylethylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H9NO2S.ClH/c1-7(5,6)3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H
SMIL Cl.CS(=O)(=O)CCN
IUPAC navn 2-methylsulfonylethanamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 159.64
Formel vægt 159.0121