missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[2-(Methylsulfonyl)ethyl]carbamic Acid-13C2,15N Benzyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30472472
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472472 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3262321MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [2-(Methylsulfonyl)ethyl]carbamic Acid-13C2,15N Benzyl Ester
CAS 1215476-69-9
Molekylær formel C913C2H1515NO4S
Mængde 1 mg
Synonym [2-(Methylsulfonyl)ethyl]carbamic Acid-13C2,15N Phenylmethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H15NO4S/c1-17(14,15)8-7-12-11(13)16-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-9H2,1H3,(H,12,13)/i7+1,8+1,12+1
SMIL CS(=O)(=O)[13CH2][13CH2][15NH]C(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn benzyl N-(2-methylsulfonyl(1,2-^{13}C_{2})ethyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 260.28
Formel vægt 260.0759
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.