Få mere at vide
[2-(Methylsulfonyl)ethyl]carbamic Acid-13C2,15N Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2-(Methylsulfonyl)ethyl]carbamic Acid-13C2,15N Benzyl Ester |
| CAS | 1215476-69-9 |
| Molekylær formel | C913C2H1515NO4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | [2-(Methylsulfonyl)ethyl]carbamic Acid-13C2,15N Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4S/c1-17(14,15)8-7-12-11(13)16-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-9H2,1H3,(H,12,13)/i7+1,8+1,12+1 |
| SMIL | CS(=O)(=O)[13CH2][13CH2][15NH]C(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl N-(2-methylsulfonyl(1,2-^{13}C_{2})ethyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.28 |
| Formel vægt | 260.0759 |