Få mere at vide
2-methylsulfonyl-5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409235
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15409235 1 g 1g
15419235 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15409235 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51574.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122476-85-1
Molekylær formel C17H32N2O2SSn
Molekylvægt (g/mol) 447.225
MDL nummer MFCD07787379
InChI nøgle RRHTVQOGUAOHDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methylsulphonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, tributyl-2-methylsulfonylpyrimidin-5-yl stannane, 2-methylsulfonyl-5-tri-n-butylstannyl pyrimidine
PubChem CID 2763272
IUPAC navn tributyl-(2-methylsulfonylpyrimidin-5-yl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylsulfonyl-5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidine
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
Formel vægt 447.22
Procent renhed 96%