missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoic Acid |
| CAS | 142994-06-7 |
| Molekylær formel | C9 H7 F3 O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-, 2-Methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoic acid, AE B197555, RPA 203328 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3O4S/c1-17(15,16)7-4-5(9(10,11)12)2-3-6(7)8(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1cc(ccc1C(=O)O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-methylsulfonyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.21 |
| Formel vægt | 268.0017 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?