Få mere at vide
2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazin, Mikromol™
Beskrivelse
2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine |
| CAS | 23503-68-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H11 N O2 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 10H-Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)-, Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)- (6CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO2S2/c1-18(15,16)9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)17-13/h2-8,14H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| IUPAC navn | 2-methylsulfonyl-10H-fenothiazin |
| Vis mere |