Få mere at vide
2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazin, Mikromol™
Artikelnummer. 30052228
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052228 25 mg
30049826 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052228 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1010.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine
CAS 23503-68-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H11 N O2 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10H-Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)-, Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)- (6CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C13H11NO2S2/c1-18(15,16)9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)17-13/h2-8,14H,1H3
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC navn 2-methylsulfonyl-10H-fenothiazin
Molekylvægt (g/mol) 277.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 277,0231 g/mol