missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methylsulfinylethyl-2-methylthioethylsulfone-13C4, TRC

Artikelnummer. 30478685
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478685 2.5 mg
30478684 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478685 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2648572.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methylsulfinylethyl-2-methylthioethylsulfone-13C4
CAS 672310-54-2
Molekylær formel C213C4H14O3S3
Mængde 2.5 mg
Synonym 1-[[2-(Methylsulfinyl)ethyl-13C2]sulfonyl]-2-(methylthio)-ethane-13C2
InChI formel InChI=1S/C6H14O3S3/c1-10-3-5-12(8,9)6-4-11(2)7/h3-6H2,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
SMIL CS[13CH2][13CH2]S([13CH2][13CH2]S(C)=O)(=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 234.34
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.