Få mere at vide
2-(Methylsulfinyl)benzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 15459967
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459967 250 mg 250mg
15449967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53209.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 850567-97-4 | C7H9BO3S | 184,02 g/mol
Det er et nyttigt mellemprodukt i farmaceutiske mellemprodukt. Boronsyrer er vigtige kemiske byggesten, der anvendes i krydskoblingsreaktioner. Boronsyrernes evne til reversibelt at binde diolfunktionelle grupper er blevet brugt til fluorescerende påvisning af saccharider. Sammensætningen Bortezomib anvender boronsyren til sin proteasomhæmmende virkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et nyttigt mellemprodukt i farmaceutiske mellemprodukter. Boronsyrer er vigtige kemiske byggesten, der anvendes i krydskoblingsreaktioner. Boronsyrernes evne til reversibelt at binde diolfunktionelle grupper er blevet brugt til fluorescerende påvisning af saccharider. Sammensætningen Bortezomib anvender boronsyren til sin proteasomhæmmende virkning.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 850567-97-4
Molekylær formel C7H9BO3S
Molekylvægt (g/mol) 184.02
MDL nummer MFCD03095261
InChI nøgle PHORKVSBWZGTEX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylsulfinyl phenylboronic acid, 2-methylsulfinyl phenyl boronic acid, 2-methylsulfinylphenyl boronic acid, 2-methylsulphinyl benzeneboronic acid, 2-methanesulfinylphenylboronic acid, 1-borono-2-methylsulphinyl benzene, 2-methylsulfinyl benzeneboronic acid, pubchem1874, acmc-209q0z
PubChem CID 2773529
IUPAC navn (2-methylsulfinylphenyl)boronsyre
SMIL CS(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylsulfinyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 118 °C til 122 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 184.02
Procent renhed 97%