Få mere at vide
2-Methylsuccinic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16423429
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16423429 1 g
1 options
Artikelnummer. 16423429 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW010381
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 2-Methylsuccinic acid is a normal metabolite in human fluids and the main biochemical measurable features in ethylmalonic encephalopathy.
2-Methylsuccinic acid is a normal metabolite in human fluids and the main biochemical measurable features in ethylmalonic encephalopathy.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylsuccinic acid
CAS 498-21-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H8O4
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (756.89 mM)
SMIL O=C(O)C(C)CC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 132.12
Formel vægt 132.12
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism