Få mere at vide
2-Methylresorcinol, 98%
Artikelnummer. p-7081726
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439413
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11821.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 608-25-3 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
2-Methylresorcinol anvendes til fremstilling af aromatiske benziporphyriner, tripyrrananaloger og C-5-brom-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinaren. Yderligere anvendes det i oxidative og ikke-oxidative hårfarveformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylresorcinol anvendes til fremstilling af aromatiske benziporphyriner, tripyrrananaloger og C-5-brom-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinaren. Yderligere anvendes det i oxidative og ikke-oxidative hårfarveformuleringer.
Opløselighed
Opløselig i vand og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-25-3
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.139
MDL nummer MFCD00002271
InChI nøgle ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylresorcinol, 2,6-dihydroxytoluene, 1,3-benzenediol, 2-methyl, 2-methylresorcin, resorcinol, 2-methyl, toluene-2,6-diol, 2-methyl-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-methylbenzene, 1,3-benzenediol, methyl, 2-methyl resorcinol
PubChem CID 11843
IUPAC navn 2-methylbenzen-1,3-diol
SMIL CC1=C(C=CC=C1O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-Methylresorcinol
Smeltepunkt 118°C to 122°C
Kogepunkt 264°C
Flammepunkt 135°C (275°F)
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2042177
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato