Få mere at vide
2-Methylresorcinol, 98%
Artikelnummer. p-2690120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10242422
Brand: Thermo Scientific Acros 364740250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 608-25-3 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-25-3
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00002271
InChI nøgle ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylresorcinol, 2,6-dihydroxytoluene, 1,3-benzenediol, 2-methyl, 2-methylresorcin, resorcinol, 2-methyl, toluene-2,6-diol, 2-methyl-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-methylbenzene, 1,3-benzenediol, methyl, 2-methyl resorcinol
PubChem CID 11843
IUPAC navn 2-methylbenzen-1,3-diol
SMIL CC1=C(C=CC=C1O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylresorcinol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 118°C to 124°C
Farve Hvid
Kogepunkt 264°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3(OH)2
Mængde 25 g
Beilstein 06, 878
Formel vægt 124.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Glassy Irregular Shaped Granules
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylresorcinol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.