Få mere at vide
2-Methylresorcinol, 98%
Artikelnummer. 11449413
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449413 250 g 250g
11439413 50 g 50g
11429413 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449413 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11821.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 608-25-3 | C7H8O2 | 124,139 g/mol
2-Methylresorcinol anvendes til fremstilling af aromatiske benziporphyriner, tripyrrananaloger og C-5-brom-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinaren. Yderligere anvendes det i oxidative og ikke-oxidative hårfarveformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylresorcinol anvendes til fremstilling af aromatiske benziporphyriner, tripyrrananaloger og C-5-brom-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinaren. Yderligere anvendes det i oxidative og ikke-oxidative hårfarveformuleringer.
Opløselighed
Opløselig i vand og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-25-3
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.139
MDL nummer MFCD00002271
InChI nøgle ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylresorcinol, 2,6-dihydroxytoluene, 1,3-benzenediol, 2-methyl, 2-methylresorcin, resorcinol, 2-methyl, toluene-2,6-diol, 2-methyl-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-methylbenzene, 1,3-benzenediol, methyl, 2-methyl resorcinol
PubChem CID 11843
IUPAC navn 2-methylbenzen-1,3-diol
SMIL CC1=C(C=CC=C1O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylresorcinol
Smeltepunkt 118 °C til 122 °C
Kogepunkt 264 °C
Flammepunkt 135 °C (275 °F)
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2042177
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 98%