Få mere at vide
2-Methylresorcinol, 98%
Beskrivelse
2-Methylresorcinol anvendes til fremstilling af aromatiske benziporphyriner, tripyrrananaloger og C-5-brom-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinaren. Yderligere anvendes det i oxidative og ikke-oxidative hårfarveformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Methylresorcinol anvendes til fremstilling af aromatiske benziporphyriner, tripyrrananaloger og C-5-brom-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinaren. Yderligere anvendes det i oxidative og ikke-oxidative hårfarveformuleringer.
Opløselighed
Opløselig i vand og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylresorcinol |
| Smeltepunkt | 118 °C til 122 °C |
| Kogepunkt | 264 °C |
| Flammepunkt | 135 °C (275 °F) |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2042177 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og methanol. |
| Formel vægt | 124.14 |
| Procent renhed | 98% |