Få mere at vide
2-Methylresorcinol, 98%
Artikelnummer. 10242422 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10242422 25 g Glasflaske 25g
10723023 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10242422 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364740250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 608-25-3 | C7H8O2 | 124,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-25-3
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00002271
InChI nøgle ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylresorcinol, 2,6-dihydroxytoluene, 1,3-benzenediol, 2-methyl, 2-methylresorcin, resorcinol, 2-methyl, toluene-2,6-diol, 2-methyl-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-methylbenzene, 1,3-benzenediol, methyl, 2-methyl resorcinol
PubChem CID 11843
IUPAC navn 2-methylbenzen-1,3-diol
SMIL CC1=C(C=CC=C1O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylresorcinol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 118°C to 124°C
Farve Hvid
Kogepunkt 264°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3(OH)2
Mængde 25 g
Beilstein 06, 878
Formel vægt 124.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Glassy Irregular Shaped Granules
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylresorcinol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.