Få mere at vide
2-Methylquinoxaline, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327243
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30327243 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30327243 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15083220
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylquinoxaline
CAS 7251-61-8
Analyt- eller komponentnavne 2-Methylquinoxaline
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C9 H8 N2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym NSC 65587
InChI formel InChI=1S/C9H8N2/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3
SMIL Cc1cnc2ccccc2n1
IUPAC navn 2-methylquinoxaline
Molekylvægt (g/mol) 144.1732
Mængde 250 mg
Formel vægt 144.0687 g/mol