Få mere at vide
2-Methylquinoxaline, 97%
Artikelnummer. 10351134 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10351134 5 g Glass bottle 5g
10735051 25 g Glass bottle 25g
10285030 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10351134 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127660050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7251-61-8 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7251-61-8
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.18
MDL nummer MFCD00006727
InChI nøgle ALHUXMDEZNLFTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoxaline, 2-methyl, 2-methyl quinoxaline, unii-03vu31mv6j, ccris 2948, methyl-quinoxaline, 2-methyl-quinoxaline, acmc-1biyr, 2-methylbenzopyrazine, 2-methyl-1,4-naphthyridine, 5-23-07-00219 beilstein handbook reference
PubChem CID 23686
IUPAC navn 2-methylquinoxaline
SMIL CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylquinoxaline
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Orange to Red
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 245°C to 247°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.6120 to 1.617
Mængde 5 g
Beilstein 23, I, 44
Specifik vægtfylde 1.11
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible in ether,acetone,benzene,very soluble in ethanol,soluble in carbon tetrachloride
Formel vægt 144.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylquinoxaline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.