Få mere at vide
2-Methylquinoxaline, 95%
Artikelnummer. 11472618
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472618 250 g 250g
11452618 10 g 10g
11462618 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15895.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7251-61-8 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7251-61-8
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.177
MDL nummer MFCD00006727
InChI nøgle ALHUXMDEZNLFTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoxaline, 2-methyl, 2-methyl quinoxaline, unii-03vu31mv6j, ccris 2948, methyl-quinoxaline, 2-methyl-quinoxaline, acmc-1biyr, 2-methylbenzopyrazine, 2-methyl-1,4-naphthyridine, 5-23-07-00219 beilstein handbook reference
PubChem CID 23686
IUPAC navn 2-methylquinoxaline
SMIL CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylquinoxaline
Kogepunkt 245°C to 247°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Mængde 250 g
Beilstein 113307
Formel vægt 144.18
Procent renhed 97%