Få mere at vide
2-Methylquinolin, TRC
Artikelnummer. 30137019
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137019 500 mg
17902945 1 g
17992545 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137019 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM204951500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-63-4
Molekylær formel C10 H9 N
Molekylvægt (g/mol) 143.19
Synonym Quinaldine (8CI), 2-Methylquinoline, Khinaldin, NSC 3397
IUPAC navn 2-methylquinolin
SMIL Cc1ccc2ccccc2n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylchinoline
Renhedsgrad noter GC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
Formel vægt 143.0735
Procent renhed >95%