Få mere at vide
2-Methylquinolin-6-carboxylsyre, 97 %
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylquinoline-6-carboxylic acid |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 187.19 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |