Få mere at vide
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 15430679
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430679 1 g 1g
15440679 5 g 5g
15450679 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63790.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 635-80-3 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 635-80-3
Molekylær formel C11H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 187.198
MDL nummer MFCD00014566
InChI nøgle IZONZQFTYGVOOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-6-quinolinecarboxylicacid, 2-methylquinoline-6-carboxylicacid, acmc-1b4d8, quinaldine-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-methyl quinoline, ksc352o8f, 2-methyl-quinoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 604483
IUPAC navn 2-methylquinolin-6-carboxylsyre
SMIL CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 187.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof