missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-methylquinoline-4,6-diamine, TRC

Artikelnummer. 30479434
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479434 10 mg
30475229 50 mg
30465177 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM35650510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5443-31-2
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.22
IUPAC navn 2-methylquinoline-4,6-diamine
SMIL Cc1cc(N)c2cc(N)ccc2n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-methylquinoline-4,6-diamine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11N3/c1-6-4-9(12)8-5-7(11)2-3-10(8)13-6/h2-5H,11H2,1H3,(H2,12,13)
Formel vægt 173.0953
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.