missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-methylquinoline-4,6-diamine Dihydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30482367
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482367 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482367 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM356506100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-methylquinoline-4,6-diamine Dihydrochloride Salt
CAS 1195713-17-7
Molekylær formel C15H16N6 . 2HCl
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16N6.2ClH/c1-8-5-12(16)11-6-10(3-4-13(11)18-8)21-15-7-14(17)19-9(2)20-15;;/h3-7H,1-2H3,(H2,16,18)(H3,17,19,20,21);2*1H
SMIL NC1=CC(C)=NC2=C1C=C(NC3=CC(N)=NC(C)=N3)C=C2.Cl.Cl
IUPAC navn N6-(6-amino-2-methylpyrimidin-4-yl)-2-methylquinoline-4,6-diamine dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 353.25
Formel vægt 352.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.