Få mere at vide
2-Methylquinolin-8-ol, TRC
Artikelnummer. 30481737
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30481737 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30481737 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM329468500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
CAS 826-81-3
Molekylær formel C10 H9 N O
Mængde 500 mg
Synonym 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
SMIL Cc1ccc2cccc(O)c2n1
IUPAC navn 2-methylquinolin-8-ol
Molekylvægt (g/mol) 159.18
Formel vægt 159.0684