Få mere at vide
2-Methylquinolin-4-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylquinolin-4-ol |
| CAS | 607-67-0 |
| Molekylær formel | C10H9NO |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1 |
| IUPAC navn | 2-methylquinolin-4(1H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vægt | 159.07 |