Få mere at vide
2-methylpyrrolidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylpyrrolidine hydrochloride |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig. |
| Formel vægt | 121.61 |
| Procent renhed | 97% |