Få mere at vide
2-methylpyrrolidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15522333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15522333 1 g 1g
15532333 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15522333 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458070010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 54677-53-1
Molekylær formel C5H11N·HCl
Molekylvægt (g/mol) 121.61
InChI nøgle JNEIFWYJFOEKIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylpyrrolidine hydrochloride, 2-methylpyrrolidine hcl, 2-methyl-pyrrolidine hydrochloride, pubchem11112, pubchem11115, acmc-1c01e, 2-methylpyrrolidinehydrochloride, 2-methylpyrrolidine-hydrogen chloride 1/1, pyrrolidine, 2-methyl-, hydrochloride 1:1, pyrrolidine, 2-methyl-, hydrochloride, 2r-9ci
PubChem CID 21907341
IUPAC navn 2-methylpyrrolidin; hydrochlorid
SMIL CC1CCCN1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vægt 121.61
Procent renhed 97%