Få mere at vide
2-methylpyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398297 1 g 1g
11308307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031902.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 765-38-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
2-Methylpyrrolidin kan bruges til at fremstille 2-(2-methylpyrrolidinyl)benzaldehyd ved en temperatur på 152 °C. Det bruges almindeligvis som organisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 765-38-8
Molekylær formel C5H11N
Molekylvægt (g/mol) 85.15
MDL nummer MFCD00014491
InChI nøgle RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13003
IUPAC navn 2-methylpyrrolidin
SMIL CC1CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpyrrolidine
Tæthed 0.834 g/mL
Flammepunkt 2°C (37°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.437
Mængde 1 g
FN nummer UN2733
Synonym pyrrolidine, 2-methyl, 2-methyl-pyrrolidine, 2-methylpyrolidine, 2-methyl-pyrolidine, 2-methyl pyrrolidine, pubchem9410, pyrrolidine,2-methyl, acmc-209mch, acmc-1aspi, rac-2-methyl-pyrrolidine
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 85.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske