Få mere at vide
2-Methylpyrrole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylpyrrole |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4,6H,1H3 |
| Formel vægt | 81.0578 |