Få mere at vide
2-methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15539503 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15539503 5 g 5g
15529503 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15539503 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459860050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5053-43-0 | C5H6N2 | 94.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5053-43-0
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.11
InChI nøgle LNJMHEJAYSYZKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-methyl, 2-methyl pyrimidine, pubchem21974, 2-methyl-1,3-diazine, 2-methylpyrimidine, pyrimidine, 2-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 78748
IUPAC navn 2-methylpyrimidin
SMIL CC1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpyrimidine
Smeltepunkt -6.0°C
Tæthed 1.0132g/mL
Kogepunkt 130.0°C to 132.0°C
Flammepunkt 37.8°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.0132
Formel vægt 94.11
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylpyrimidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.