Få mere at vide
2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 97%
Beskrivelse
Det anvendes til syntese, spektral karakterisering og anticanceraktivitet af nye 2,3,6-substituerede quinazolin-4(3h)-on-derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3,6-substituerede quinazolin-4(3h)-on-derivater.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod varme. Opbevares i fryseren ved -20 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 203°C to 205°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 508773 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 138.13 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |