Få mere at vide
2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 15481549
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481549 1 g 1g
15401559 250 mg 250mg
15491549 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64375.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5194-32-1 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
Det anvendes til syntese, spektral karakterisering og anticanceraktivitet af nye 2,3,6-substituerede quinazolin-4(3h)-on-derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes til syntese, spektral karakterisering og anticanceraktivitet af nye
2,3,6-substituerede quinazolin-4(3h)-on-derivater.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod varme. Opbevares i fryseren ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5194-32-1
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.126
MDL nummer MFCD08235210
InChI nøgle NMGIXZFBQPETOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methylpyrimidine-5-carboxylicacid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylicacid, pubchem13290, acmc-209kwu, ksc269i7t, 2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl pyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 13670875
IUPAC navn 2-methylpyrimidin-5-carboxylsyre
SMIL CC1=NC=C(C=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 203°C to 205°C
Mængde 1 g
Beilstein 508773
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 138.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof